Merck
GF49089392
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonym(e):
FE205850
Größe auswählen
1 EA
308,00 €
308,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
308,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
308,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
epoxy insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 490-893-92
Länge
5 m
Leitungsdurchm.
0.1 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)