Merck
GF49072563
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
0.5m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT065110
Größe auswählen
1 EA
391,00 €
391,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
391,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
391,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 490-725-63
L × Durchm.
0.5 m × 0.10 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)