Merck
GF48681265
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
100m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU055160
Größe auswählen
1 EA
486,00 €
486,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
486,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
486,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 486-812-65
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)