Merck
GF48374523
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
MN010260
Größe auswählen
1 EA
1.850,00 €
1.850,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.850,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.850,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 483-745-23
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)