Merck
GF47744556
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, L 5 m, polymer thickness 0.012mm
Synonym(e):
ES361621
Größe auswählen
1 EA
958,00 €
958,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
958,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
958,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 477-445-56
Länge
5 m
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)