Merck
GF47507834
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m
Synonym(e):
PC115130
Größe auswählen
1 EA
500,00 €
500,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
500,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
500,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 475-078-34
Länge
0.2 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)