Merck
GF47371811
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), film, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, grade technical grade
Synonym(e):
BU391301
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 473-718-11
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)