Merck
GF47321007
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness
Synonym(e):
W 160450
Größe auswählen
1 EA
518,00 €
518,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
518,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
518,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 473-210-07
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)