Merck
GF46895844
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
10m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI295130
Größe auswählen
1 EA
896,00 €
896,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
896,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
896,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 468-958-44
L × Durchm.
10 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)