Merck
GF46586133
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, temper as rolled
Synonym(e):
CU070271
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-861-33
Durchmesser
4 mm
4 mm
Dicke
0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)