Merck
GF46525978
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 80 x 80mm, 0.01mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
FE080205
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-259-78
Größe × Dicke
80 mm × 80 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)