Merck
GF46525305
Gold-tin alloy, Au98Sn2
0.5m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
AU085150
Größe auswählen
1 EA
853,00 €
853,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
853,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
853,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-253-05
L × Durchm.
0.5 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)