Merck
GF45958078
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
50g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
BI036100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 459-580-78
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)