Merck
GF45599754
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
100m wire, 0.9mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035138
Größe auswählen
1 EA
1.030,00 €
1.030,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.030,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.030,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 455-997-54
L × Durchm.
100 m × 0.9 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)