GF45591981
Platin
wire reel, 1m, diameter 0.175mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT005126
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 455-919-81
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
1 m × 0.175 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable