Merck
GF45402285
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055115
Größe auswählen
1 EA
237,00 €
237,00 €
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
237,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
237,00 €
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 454-022-85
L × Durchm.
200 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)