Merck
GF45325717
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
100mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AD057150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 453-257-17
Länge
100 mm
AD × ID × Dicke
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)