Merck
GF44445124
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
Synonym(e):
AL077940
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 444-451-24
Länge
1000 mm
Durchmesser
3.18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)