Merck
GF44257248
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 300 x 300mm, 3.2mm thickness, hard
Synonym(e):
CU053150
Größe auswählen
1 EA
1.140,00 €
1.140,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.140,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.140,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 442-572-48
Größe × Dicke
300x300 mm × 3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)