Merck
GF44042352
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
OX311050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 440-423-52
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)