Merck
GF43925924
Nitinol alloy, Ni55Ti45
1m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205101
Größe auswählen
1 EA
302,00 €
302,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
302,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
302,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-259-24
L × Durchm.
1 m × 0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)