Merck
GF43041002
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU075125
Größe auswählen
1 EA
413,00 €
413,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
413,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
413,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 430-410-02
L × Durchm.
0.1 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)