Merck
GF42833796
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 20mm, L 500 mm, wall thickness 2 mm
Synonym(e):
ME307200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 428-337-96
Länge
500 mm
Wandstärke
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)