Merck
GF42512183
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 25 x 25mm, 0.050mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
MO070210
Größe auswählen
1 EA
445,00 €
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
445,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 425-121-83
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.050 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)