Merck
GF41972531
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI135140
Größe auswählen
1 EA
374,00 €
374,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
374,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
374,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 419-725-31
L × Durchm.
20 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)