Merck
GF41732108
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness
Synonym(e):
CN010300
Größe auswählen
1 EA
1.420,00 €
1.420,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.420,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
1.420,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 417-321-08
L × Dicke
0.5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)