Merck
GF41543018
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.02mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU070275
Größe auswählen
1 EA
519,00 €
519,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
519,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
519,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-430-18
Größe × Dicke
1 m × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)