Merck
GF41529067
Stainless steel - AISI 347
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Nb, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE230210
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-290-67
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)