Merck
GF41254950
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
100mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CU137400
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 412-549-50
Länge
100 mm
AD × ID × Dicke
3.0 mm × 2.65 mm × 0.175 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)