Merck
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
Synonym(e):
SI675721
Größe auswählen
1 EA
227,00 €
227,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
227,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
227,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-704-35
Länge
1 m
Durchmesser
0.015 mm , filament diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)