Merck
GF40322281
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 100 mm, wall thickness 0.051 mm
Synonym(e):
AL047100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 403-222-81
Länge
100 mm
AD
0.71 mm
Wandstärke
0.051 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)