Merck
GF39051985
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 50 x 50mm, 3.0mm thickness
Synonym(e):
IN023300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 390-519-85
Größe × Dicke
50x50 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)