Merck
GF38624058
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0035 mm, L 5 m, coil width 490 mm
Synonym(e):
ES301035
Größe auswählen
1 EA
739,00 €
739,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
739,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
739,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 386-240-58
Länge
5 m
Spiralbreite
490 mm
Dicke
0.0035 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)