Merck
GF37859305
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 10mm disks, 0.012mm thickness
Synonym(e):
NI180220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 378-593-05
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.012 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)