Merck
GF37843241
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.1m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015110
Größe auswählen
1 EA
266,00 €
266,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
266,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
266,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 378-432-41
L × Durchm.
0.1 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)