Merck
GF37626587
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
Synonym(e):
IN080230
Größe auswählen
1 EA
504,00 €
504,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
504,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
504,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 376-265-87
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)