Merck
GF36940428
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO150240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 369-404-28
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)