Merck
GF36701287
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
200g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
BI076100
About This Item
UNSPSC-Code:
12141706
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 367-012-87
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)