Merck
GF36350175
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 20m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280321
Größe auswählen
1 EA
996,00 €
996,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
996,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
996,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 363-501-75
L × B × Dicke
20 m × 25 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)