Merck
GF36288276
Aluminiumoxid
Bar, 20 mm, size 736 mm, side length (of longer side) 25mm
Synonym(e):
AL608025
Größe auswählen
1 EA
1.540,00 €
1.540,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.540,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
1.540,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
bars
Hersteller/Markenname
Goodfellow 362-882-76
Größe
736 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)