Merck
GF35638252
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 500 m
Synonym(e):
ES345910
Größe auswählen
1 EA
495,00 €
495,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
495,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
495,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 356-382-52
Länge
500 m
Durchmesser
0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)