Merck
GF35380874
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m wire, 0.38mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025145
Größe auswählen
1 EA
1.220,00 €
1.220,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.220,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.220,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 353-808-74
L × Durchm.
1 m × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)