Merck
GF34627327
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 40 x 50mm, 0.10mm thickness
Synonym(e):
SN010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 346-273-27
Größe × Dicke
40 mm × 50 mm × 0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)