Merck
GF34359532
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
CY247910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 343-595-32
L × Durchm.
200 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)