Merck
GF34145805
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, gray
Synonym(e):
EK303010
Größe auswählen
1 EA
1.190,00 €
1.190,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.190,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
1.190,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 341-458-05
Größe
300 × 300 mm
Dicke
1 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)