Merck
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
Synonym(e):
AD156100
Größe auswählen
1 EA
360,00 €
360,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
360,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
360,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 340-049-33
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)