GF33435277
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 5.0Mm, Length 5 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 5 mm, L 5 m, white
Synonym(e):
SI307950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 334-352-77
Länge
5 m
Durchmesser
5 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)