Merck
GF33202819
Magnesium
foil, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, purity 99.9%
Synonym(e):
MG000320
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
99.9%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 332-028-19
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
10 mm
10 mm
Dicke
0.5 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)