Merck
GF32991059
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 50 x 50mm, 0.007mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
FE010240
Größe auswählen
1 EA
751,00 €
751,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
751,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
751,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 329-910-59
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)