Merck
GF32183614
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.006mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
FE220130
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (not light tight (nlt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 321-836-14
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)